Methyl 4-hydroxy-2,3,5-trifluorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₅F₃O₃ Punto di fusione: 129…131 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD14698055 CAS Number: 1214387-26-4 |