Stampa…
2-Bromo-5-fluoro-4-iodotoluene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-4-fluoro-5-iodo-2-methylbenzene
PC49650-1G PC49650-250MG
APOSPC49650-1GEA 147 EUR
APOSPC49650-1G APOSPC49650-250MG
2-Bromo-5-fluoro-4-iodotoluene
2-Bromo-5-fluoro-4-iodotoluene
Formula: C₇H₅BrFI
Peso molecolare: 314,921 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28040490
CAS Number: 1805937-22-7