Stampa…
Methyl 2-fluoro-5-hydroxybenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49647-10G PC49647-1G PC49647-5G
APOSPC49647-10GEA 226 EUR
APOSPC49647-10G APOSPC49647-1G APOSPC49647-5G
Methyl 2-fluoro-5-hydroxybenzoate
Methyl 2-fluoro-5-hydroxybenzoate
Formula: C₈H₇FO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12406843
CAS Number: 1084801-91-1