Stampa…
2-Bromo-5-fluoro-4-nitrophenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-2-fluoro-4-hydroxynitrobenzene
PC49642-1G PC49642-250MG PC49642-5G
APOSPC49642-1GEA 348 EUR
APOSPC49642-1G APOSPC49642-250MG APOSPC49642-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-nitrophenol
2-Bromo-5-fluoro-4-nitrophenol
Formula: C₆H₃BrFNO₃
Peso molecolare: 235,995 g/mol
Punto di fusione: 110…115 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22034975
CAS Number: 1369139-60-5