Stampa…
3-Chloro-5-iodobenzotrifluoride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49629-1G PC49629-25G PC49629-5G
APOSPC49629-1GEA 21.5 EUR
APOSPC49629-1G APOSPC49629-25G APOSPC49629-5G
3-Chloro-5-iodobenzotrifluoride
3-Chloro-5-iodobenzotrifluoride
Formula: C₇H₃ClF₃I
Punto di ebollizione: 98…112 °C (15 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19707625
CAS Number: 1189352-83-7