Stampa…
5-Amino-2-bromo-4-fluorophenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49626-1G PC49626-250MG PC49626-5G
APOSPC49626-1GEA 574 EUR
APOSPC49626-1G APOSPC49626-250MG APOSPC49626-5G
5-Amino-2-bromo-4-fluorophenol 95%
5-Amino-2-bromo-4-fluorophenol
Formula: C₆H₅BrFNO
Punto di fusione: 129…130,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18762025
CAS Number: 84478-73-9