Stampa…
2-Bromo-6-fluorobenzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: α,2-Dibromo-6-fluorotoluene, 1-Bromo-2-(bromomethyl)-3-fluorobenzene
PC49622-1G PC49622-25G PC49622-5G
APOSPC49622-1GEA 37.9 EUR
APOSPC49622-1G APOSPC49622-25G APOSPC49622-5G
2-Bromo-6-fluorobenzyl bromide
2-Bromo-6-fluorobenzyl bromide
Formula: C₇H₅Br₂F
Peso molecolare: 267,921 g/mol
Punto di ebollizione: 128…131 °C (25 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10698675
CAS Number: 1548-81-8
UN: 3265
ADR: 8,II