4-Fluoro-2-nitrothiophenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₄FNO₂S Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD22481385 CAS Number: 654063-68-0 UN: 3335 ADR: 9,III |