Stampa…
Perfluoro[(tert-butyl)cyclohexane]
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: [1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(trifluoromethyl)prop-2-yl](undecafluoro)cyclohexane, Icosafluoro[(tert-butyl)cyclohexane]
PC49620-1G PC49620-25G PC49620-5G
APOSPC49620-1GEA 56.8 EUR
APOSPC49620-1G APOSPC49620-25G APOSPC49620-5G
Perfluoro[(tert-butyl)cyclohexane]
Perfluoro[(tert-butyl)cyclohexane]
Formula: C₁₀F₂₀
Peso molecolare: 500,075 g/mol
Punto di ebollizione: 148,5 °C
Punto di fusione: –24 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00153230
CAS Number: 84808-64-0