3-Fluoro-2-methoxyphenacyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Bromo-3'-fluoro-2'-methoxyacetophenone, 2-(Bromoacetyl)-6-fluoroanisole, 2-Bromo-1-(3-fluoro-2-methoxyphenyl)ethan-1-one
Formula:
C₉H₈BrFO₂ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD23711719 CAS Number: 1427403-76-6 UN: 1759 ADR: 8,III |