2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₅F₃O₃ Punto di fusione: 161…163 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD06203614 CAS Number: 251300-32-0 |