5-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
5-Bromo-3-carboxy-2-hydroxybenzotrifluoride, 5-Bromo-3-(trifluoromethyl)salicylic acid
Formula:
C₈H₄BrF₃O₃ Punto di fusione: 185…188 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD06203616 CAS Number: 251300-31-9 |