Stampa…
2-Hydroxy-5-iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Carboxy-2-hydroxy-5-iodobenzotrifluoride, 5-Iodo-3-(trifluoromethyl)salicylic acid
PC49614-1G PC49614-250MG
APOSPC49614-1GEA 104 EUR
APOSPC49614-1G APOSPC49614-250MG
2-Hydroxy-5-iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Hydroxy-5-iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₄F₃IO₃
Peso molecolare: 332,015 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD25541889
CAS Number: 1445995-72-1