Stampa…
3-Bromo-2-fluoro-5-nitrophenyl methyl sulphone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-2-fluoro-3-(methylsulphonyl)-5-nitrobenzene, 3-Bromo-4-fluoro-5-(methylsulphonyl)nitrobenzene
PC49612-1G PC49612-250MG PC49612-5G
APOSPC49612-1GEA 123 EUR
APOSPC49612-1G APOSPC49612-250MG APOSPC49612-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-nitrophenyl methyl sulphone 95%
3-Bromo-2-fluoro-5-nitrophenyl methyl sulphone
Formula: C₇H₅BrFNO₄S
Peso molecolare: 298,086 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD25541887
CAS Number: 1445995-73-2