Stampa…
Tris[(trifluoromethyl)sulphonyl]methane 70% in soluzione acquosa
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC49610-1G PC49610-250MG
APOSPC49610-1GEA 909 EUR
APOSPC49610-1G APOSPC49610-250MG
Tris[(trifluoromethyl)sulphonyl]methane 70% in soluzione acquosa
Tris[(trifluoromethyl)sulphonyl]methane
Formula: C₄HF₉O₆S₃
Peso molecolare: 412,228 g/mol
Punto di ebollizione: 220 °C
Densità: 1,38 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16876755
CAS Number: 60805-12-1
UN: 3265
ADR: 8,III