Stampa…
2-Iodo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxy-3-iodo-5-[(trifluoromethyl)sulphonyl]nitrobenzene, 4-Hydroxy-3-iodo-5-nitrophenyl trifluoromethyl sulphone
PC49600-1G PC49600-250MG
APOSPC49600-1GEA 256 EUR
APOSPC49600-1G APOSPC49600-250MG
2-Iodo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
2-Iodo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
Formula: C₇H₃F₃INO₅S
Peso molecolare: 397,067 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD24850031
CAS Number: 1440535-20-5