Stampa…
5-Ethynyl-2-fluorobenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Fluoro-3-formylphenylacetylene
PC49599-1G PC49599-250MG
APOSPC49599-1GEA 263 EUR
APOSPC49599-1G APOSPC49599-250MG
5-Ethynyl-2-fluorobenzaldehyde 97%
5-Ethynyl-2-fluorobenzaldehyde
Formula: C₉H₅FO
Peso molecolare: 148,134 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD24850036
CAS Number: 1440535-11-4