Stampa…
2-Fluoroallyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoroprop-2-en-1-ol, 2-Fluoro-3-hydroxyprop-1-ene
PC49591-1G PC49591-5G PC49591-250MG
APOSPC49591-1GEA 379 EUR
APOSPC49591-1G APOSPC49591-5G APOSPC49591-250MG
2-Fluoroallyl alcohol
2-Fluoroallyl alcohol
Formula: C₃H₅FO
Peso molecolare: 76,07 g/mol
Punto di ebollizione: 35…37 °C (1 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01696257
CAS Number: 5675-31-0
UN: 1992
ADR: 3+6.1,II