Iron(II) tetrafluoroborate hexahydrate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
2(BF₄)·Fe·6H₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00192235 CAS Number: 13877-16-2 UN: 3260 ADR: 8,II |