1-Chloro-4-(1,1,1-trifluoroprop-2-yl)benzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC49560-10G
PC49560-1G
PC49560-5G
APOSPC49560-10GEA
1690
EUR
APOSPC49560-10G
APOSPC49560-1G
APOSPC49560-5G
1-Chloro-4-(1,1,1-trifluoroprop-2-yl)benzene 95%
1-Chloro-4-(1,1,1-trifluoroprop-2-yl)benzene
Formula:
C₉H₈ClF₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD14525518 CAS Number: 1204295-79-3 |