Stampa…
5-Bromo-6-fluoro-1H-benzimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-6-fluoro-1H-benzo[d]imidazole
PC49540-1G PC49540-250MG
APOSPC49540-1GEA 199 EUR
APOSPC49540-1G APOSPC49540-250MG
5-Bromo-6-fluoro-1H-benzimidazole
5-Bromo-6-fluoro-1H-benzimidazole
Formula: C₇H₄BrFN₂
Peso molecolare: 215,022 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11846341
CAS Number: 1008360-84-6