1-(2-Fluorophenyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC49539-10G
PC49539-1G
PC49539-5G
APOSPC49539-10GEA
1520
EUR
APOSPC49539-10G
APOSPC49539-1G
APOSPC49539-5G
1-(2-Fluorophenyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride 96%
1-(2-Fluorophenyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
Formula:
C₉H₁₀FN·ClH Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09028126 CAS Number: 1215107-57-5 |