Stampa…
2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-(Trifluoromethyl)salicylaldehyde, 2-Formyl-3-hydroxybenzotrifluoride, 2-Formyl-3-(trifluoromethyl)phenol
PC49535-1G PC49535-250MG PC49535-5G
APOSPC49535-1GEA 575 EUR
APOSPC49535-1G APOSPC49535-250MG APOSPC49535-5G
2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₅F₃O₂
Peso molecolare: 190,119 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD16999701
CAS Number: 58914-35-5