Stampa…
2-Fluoro-5-methoxyaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Amino-4-fluoroanisole, 6-Fluoro-m-anisidine
PC49529-1G PC49529-5G PC49529-25G
APOSPC49529-1GEA 37.9 EUR
APOSPC49529-1G APOSPC49529-5G APOSPC49529-25G
2-Fluoro-5-methoxyaniline
2-Fluoro-5-methoxyaniline
Formula: C₇H₈FNO
Peso molecolare: 141,143 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11226283
CAS Number: 62257-15-2