4-(1-Hydroxy-2,2,2-trifluoroethyl)piperidine oxalate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₁₄F₃NO₅ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18909670 CAS Number: 1298094-30-0 |