4-(Trifluoroacetyl)piperidine, N-BOC protected 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
tert-Butyl 4-(2,2,2-trifluoroacetyl)piperidine-1-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-(trifluoroacetyl)piperidine
PC49510-1G
PC49510-250MG
APOSPC49510-1GEA
386
EUR
APOSPC49510-1G
APOSPC49510-250MG
4-(Trifluoroacetyl)piperidine, N-BOC protected 95%
4-(Trifluoroacetyl)piperidine, N-BOC protected
Formula:
C₁₂H₁₈F₃NO₃ Peso molecolare: 281,271 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11501650 CAS Number: 1093759-80-8 |