Stampa…
2-Bromo-4,5-difluorobenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Bromo-4,5-difluorophenyl)methanol
PC49498-1G PC49498-5G
APOSPC49498-1GEA 65.5 EUR
APOSPC49498-1G APOSPC49498-5G
2-Bromo-4,5-difluorobenzyl alcohol
2-Bromo-4,5-difluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅BrF₂O
Peso molecolare: 223,015 g/mol
Punto di fusione: 75…76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18909667
CAS Number: 476620-55-0