Stampa…
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzyl bromide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Bromo-5-(bromomethyl)-2,3,4-trifluorobenzene
PC49489-1G PC49489-250MG PC49489-5G
APOSPC49489-1GEA 524 EUR
APOSPC49489-1G APOSPC49489-250MG APOSPC49489-5G
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzyl bromide 95%
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzyl bromide
Formula: C₇H₃Br₂F₃
Peso molecolare: 303,902 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12756772
CAS Number: 1260832-85-6
UN: 3265
ADR: 8,III