Stampa…
1-(6-Bromo-4-chloro-2,3-difluoro-phenyl)ethanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC49472-1G PC49472-250MG
APOSPC49472-1GEA 609 EUR
APOSPC49472-1G APOSPC49472-250MG
1-(6-Bromo-4-chloro-2,3-difluoro-phenyl)ethanone 95%
1-(6-Bromo-4-chloro-2,3-difluoro-phenyl)ethanone
Formula: C₈H₄BrClF₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 2416368-69-7