Stampa…
6-Bromo-4-chloro-2,3-difluorobenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC49471-1G PC49471-250MG PC49471-5G
APOSPC49471-1GEA 575 EUR
APOSPC49471-1G APOSPC49471-250MG APOSPC49471-5G
6-Bromo-4-chloro-2,3-difluorobenzoic acid 95%
6-Bromo-4-chloro-2,3-difluorobenzoic acid
Formula: C₇H₂BrClF₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32662394
CAS Number: 2414146-36-2