Stampa…
Methyl 6-bromo-4-chloro-2,3-difluorobenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC49468-1G PC49468-250MG PC49468-5G
APOSPC49468-1GEA 524 EUR
APOSPC49468-1G APOSPC49468-250MG APOSPC49468-5G
Methyl 6-bromo-4-chloro-2,3-difluorobenzoate 95%
Methyl 6-bromo-4-chloro-2,3-difluorobenzoate
Formula: C₈H₄BrClF₂O₂
Peso molecolare: 285,47 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32662396
CAS Number: 2414146-32-8