Stampa…
5-(Difluoromethoxy)-2-fluoropyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49467-1G PC49467-250MG PC49467-5G
APOSPC49467-1GEA 550 EUR
APOSPC49467-1G APOSPC49467-250MG APOSPC49467-5G
5-(Difluoromethoxy)-2-fluoropyridine 95%
5-(Difluoromethoxy)-2-fluoropyridine
Formula: C₆H₄F₃NO
Peso molecolare: 163,097 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13185839
CAS Number: 130318-80-8