3,5-Difluoro-2-nitrophenylacetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC49466-1G
PC49466-250MG
APOSPC49466-1GEA
522
EUR
APOSPC49466-1G
APOSPC49466-250MG
3,5-Difluoro-2-nitrophenylacetic acid
3,5-Difluoro-2-nitrophenylacetic acid
Formula:
C₈H₅F₂NO₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD26801851 CAS Number: 130400-45-2 |