Stampa…
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49465-1G PC49465-250MG PC49465-5G
APOSPC49465-1GEA 226 EUR
APOSPC49465-1G APOSPC49465-250MG APOSPC49465-5G
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formula: C₉H₆F₃NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11036389
CAS Number: 199469-91-5