5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenylacetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC49464-1G
PC49464-250MG
PC49464-5G
APOSPC49464-1GEA
176
EUR
APOSPC49464-1G
APOSPC49464-250MG
APOSPC49464-5G
5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenylacetic acid
5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenylacetic acid
Formula:
C₈H₅BrFNO₄ Peso molecolare: 278,032 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28740371 CAS Number: 1805938-07-1 |