Stampa…
6-Bromo-4-chloro-2,3-difluorobenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC49462-1G PC49462-250MG
APOSPC49462-1GEA 405 EUR
APOSPC49462-1G APOSPC49462-250MG
6-Bromo-4-chloro-2,3-difluorobenzaldehyde 95%
6-Bromo-4-chloro-2,3-difluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₂BrClF₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32662403
CAS Number: 2514941-95-6