Stampa…
6-Bromo-4-chloro-2,3-difluorophenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC49461-1G PC49461-250MG PC49461-5G
APOSPC49461-1GEA 478 EUR
APOSPC49461-1G APOSPC49461-250MG APOSPC49461-5G
6-Bromo-4-chloro-2,3-difluorophenol 95%
6-Bromo-4-chloro-2,3-difluorophenol
Formula: C₆H₂BrClF₂O
Peso molecolare: 243,433 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD32662402
CAS Number: 1935997-11-7