Stampa…
2-Bromo-4,6-difluorobenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49452-1G PC49452-250MG PC49452-5G
APOSPC49452-1GEA 345 EUR
APOSPC49452-1G APOSPC49452-250MG APOSPC49452-5G
2-Bromo-4,6-difluorobenzaldehyde 95%
2-Bromo-4,6-difluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃BrF₂O
Peso molecolare: 220,999 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18642940
CAS Number: 154650-59-6