Stampa…
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49450-1G PC49450-250MG
APOSPC49450-1GEA 263 EUR
APOSPC49450-1G APOSPC49450-250MG
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzamide
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzamide
Formula: C₈H₇FN₂O₃
Peso molecolare: 198,151 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28797494
CAS Number: 1622004-11-8