2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
PC49449-1G
PC49449-250MG
APOSPC49449-1GEA
234
EUR
APOSPC49449-1G
APOSPC49449-250MG
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzoyl chloride
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzoyl chloride
Formula:
C₈H₅ClFNO₃ Peso molecolare: 217,582 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28797714 CAS Number: 1806427-38-2 UN: 3261 ADR: 8,III |