Stampa…
Methyl 3-(chlorosulphonyl)-4-fluorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC49447-1G PC49447-250MG PC49447-5G
APOSPC49447-1GEA 335 EUR
APOSPC49447-1G APOSPC49447-250MG APOSPC49447-5G
Methyl 3-(chlorosulphonyl)-4-fluorobenzoate
Methyl 3-(chlorosulphonyl)-4-fluorobenzoate
Formula: C₈H₆ClFO₄S
Peso molecolare: 252,647 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11650667
CAS Number: 1099660-67-9
UN: 3261
ADR: 8,III