Stampa…
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49446-1G PC49446-250MG PC49446-5G
APOSPC49446-1GEA 568 EUR
APOSPC49446-1G APOSPC49446-250MG APOSPC49446-5G
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₉H₅F₅O₂
Peso molecolare: 240,127 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31759994
CAS Number: 2248272-02-6