2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenol 96%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
PC49438-1G
PC49438-250MG
APOSPC49438-1GEA
568
EUR
APOSPC49438-1G
APOSPC49438-250MG
2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenol 96%
2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
Formula:
C₇H₃BrF₄O Peso molecolare: 258,996 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28739065 CAS Number: 1610471-16-3 UN: 3265 ADR: 8,III |