Stampa…
2-Bromo-6-chloro-4-fluorobenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49437-1G PC49437-5G PC49437-250MG
APOSPC49437-1GEA 139 EUR
APOSPC49437-1G APOSPC49437-5G APOSPC49437-250MG
2-Bromo-6-chloro-4-fluorobenzaldehyde 95%
2-Bromo-6-chloro-4-fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃BrClFO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28733865
CAS Number: 1433990-64-7