Stampa…
2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49435-1G PC49435-250MG PC49435-5G
APOSPC49435-1GEA 24.8 EUR
APOSPC49435-1G APOSPC49435-250MG APOSPC49435-5G
2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₃BrF₄O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31665800
CAS Number: 2092468-34-1