Stampa…
2-Bromo-6-chloro-4-fluorobenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49434-1G PC49434-250MG
APOSPC49434-1GEA 609 EUR
APOSPC49434-1G APOSPC49434-250MG
2-Bromo-6-chloro-4-fluorobenzoic acid 95%
2-Bromo-6-chloro-4-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrClFO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28733903
CAS Number: 1695489-54-3