Stampa…
2-Bromo-4-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49433-1G PC49433-250MG
APOSPC49433-1GEA 568 EUR
APOSPC49433-1G APOSPC49433-250MG
2-Bromo-4-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
2-Bromo-4-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₃BrF₄O₂
Peso molecolare: 287,006 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31759995
CAS Number: 2091606-46-9