2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₃BrF₄O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD31759997 CAS Number: 1800423-60-2 |