Stampa…
3-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49431-1G PC49431-25G PC49431-5G PC49431-10G
APOSPC49431-1GEA 31.9 EUR
APOSPC49431-1G APOSPC49431-25G APOSPC49431-5G APOSPC49431-10G
3-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzoic acid 95%
3-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzoic acid
Formula: C₈H₆BrFO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00506954
CAS Number: 72518-16-2