Stampa…
2-Methyl-5-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-3-furoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49430-1G PC49430-250MG
APOSPC49430-1GEA 285 EUR
APOSPC49430-1G APOSPC49430-250MG
2-Methyl-5-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-3-furoic acid
2-Methyl-5-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-3-furoic acid
Formula: C₁₃H₉F₃O₄
Peso molecolare: 286,203 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27937118
CAS Number: 672930-56-2